MXQREAG48
Reactivos Milliflex® Quantum
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Sistema de detección fluorescente rápida
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 48 tests
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Milliflex® Quantum
aplicaciones
bioburden testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Los reactivos Milliflex® Quantum forman parte del sistema Milliflex® Quantum, que es una plataforma práctica y sensible para la detección cuantitativa rápida de contaminantes en muestras filtrables. Este método microbiológico rápido se basa en una tinción fluorescente enzimática universal de microorganismos viables y cultivables. El procedimiento de tinción fluorescente es no destructivo y permite la identificación de microorganismos después de un resultado positivo. Por consiguiente, el sistema Milliflex® Quantum es una alternativa rápida y fiable para la detección de microorganismos.
Aplicación
Los reactivos Milliflex® Quantum se utilizan para análisis rápidos de la biocarga en muestras filtrables, entre ellas, las muestras de los productos finales y productos durante el proceso (productos farmacéuticos y agua). Este producto se utiliza también en el control de calidad industrial y en la supervisión del agua.
Características y beneficios
- Método no destructivo que permite la identificación fiable usando cualquier tecnología de identificación.
- Sistema fácil de usar con un procedimiento sencillo que requiere una capacitación mínima
- Resultados comparables a los de un método farmacopeico, lo que permite una validación más rápida que se beneficia de una detección rápida
- Sistema económico y robustoEquipo compacto que puede colocarse en cualquier mesa de laboratorio
Información legal
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C