Key Documents
MXM1070-3
Millipore
Mouse Cytokine Detection Antibodies
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable