Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 each | Comprobar disponibilidad del carrito | 223,00 € |
Acerca de este artículo
223,00 €
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC en formato Micro 20, X0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
Quality Segment
material
cellulose media, filter aid (inorganic), glass filled polypropylene housing
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
diam.
2.5 in. (6.4 cm)
filtration area
20 cm2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test)
total organic carbon (TOC) residue
720-4600 ppb
input
sample type liquid
conductivity
3.64-10.5 μS/cm
fitting
female Luer fitting
filter grade
X0HC
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Mejor escalabilidad durante los ensayos de cribado de medios
- El área de filtración más pequeña reduce ligeramente los requisitos de volumen de flujo de alimentación (aproximadamente un 15% menos)
- La carcasa transparente permite la visibilidad del flujo de líquido
- Caudales más fáciles de calcular en función de un área de filtro de 202
Los medios Millistak+® HC (alta capacidad) ofrecen:
- Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
Los filtros Pod Millistak+® ofrecen:
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
- Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
- Diseño desechable patentado que elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
- Construcción robusta, fácil de usar y configurar
- Menor tamaño que facilita el uso en espacios reducidos
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description X0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic | description D0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic | description C0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic | description X0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic |
| fitting female Luer fitting | fitting female Luer fitting | fitting female Luer fitting | fitting Luer fitting |
| filter grade X0HC | filter grade D0HC | filter grade C0HC | filter grade X0SP |
| filtration area 20 cm2 | filtration area 20 cm2 | filtration area 20 cm2 | filtration area 20 cm2 |
| impurities <0.25 EU/mL (LAL test) | impurities <0.25 EU/mL (LAL test) | impurities <0.25 EU/mL (LAL test) | impurities <0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only)) |
| material cellulose media, filter aid (inorganic), glass filled polypropylene housing | material cellulose media, filter aid (inorganic), glass filled polypropylene housing | material filter aid (inorganic), glass filled polypropylene housing, cellulose media | material glass filled polypropylene housing, silica filter aid (with Polyacrylic fiber) |
| conductivity 3.64-10.5 μS/cm | conductivity 3.64-10.5 μS/cm | conductivity 3.64-10.5 μS/cm | conductivity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de profundidad Millistak+® HC en formato Micro 20
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?