Saltar a
MTGR75010
Cápsula de filtración Aervent® 50
pore size 0.2 μm
Sinónimos:
EPA Est. 041237-FRA-001
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
5.7 cm (2.24 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Esta cápsula de filtración hidrófoba Aervent® contiene una membrana de PTFE Aervent de 50 mm en una carcasa de polipropileno con soporte bidireccional. Este filtro de grado esterilizante, con un tamaño de poro de 0,2 μm y una superficie de filtración de 19,6 cm2, está diseñado para aplicaciones críticas de ventilación y líneas de gas a pequeña escala. La membrana de PTFE Aervent hidrófoba dentro de MTGR75010 proporciona elevados caudales y rendimiento, bajos extraíbles y desprendimiento de partículas, y amplia compatibilidad química. Para trazabilidad y una fácil identificación, cada filtro Aervent-50 lleva termosellado su número de referencia y de lote. Se prueba la integridad de cada cápsula de filtración Aervent® durante la fabricación.
Application
Aplicaciones típicas
  • Ventilación estéril de recipientes y garrafones
  • Líneas de rotura de vacío para autoclaves
  • Filtración estéril de bajos volúmenes de fluidos no acuosos
  • Entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Preparation Note
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave a 130 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: en IPA al 70/30 %/agua
Retención bacteriana
Retención cuantitativa de 107 UFC/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) mediante la metodología ASTM F838-83
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MTGR75000MTGR15000MTGR15010
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)