Saltar a
MPKMNTKIT
escuadra para montaje mural
Millipak® Wall Mounting Bracket saves lab bench space
Sinónimos:
Escuadra de montaje mural Millipak®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
252,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
La escuadra para montaje mural ahorra espacio en el laboratorio al permitir instalar fácilmente el filtro Millipak® en la pared.
Application
Accesorio de sistema de purificación de agua para utilizar con el sistema de purificación de agua AFS® D.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MBPKMNKITWMBSMT002SYSTFIXA1
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
BioPak® C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
W × H × D
-
W × H × D
-
W × H × D
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under escuadra para montaje mural
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13