Merck
MP0DSYS1B
Process Scale Holders
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Sinónimos:
Process Scale Holders 1 Rack
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
316L stainless steel , silicone seal
description
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
manufacturer/tradename
Millistak+®
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Process Scale Holders
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)