MISP00005
Kurled screw for lever
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Microfil®
Nivel de calidad
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Microfil Spare Part
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany