Documentos
MHA00PRY2
Millipore
Caldo levaduras resistentes a conservantes
pkg of 2 mL Ampoule, A low pH selective medium for the detection of spoilage microorganisms in beverages
Sinónimos:
Caldo PRY
About This Item
Código UNSPSC:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Nivel de calidad
formulario
liquid
caducidad
9 mo.
Características
ready-to-use
envase
pkg of 2 mL Ampoule
pack of 50 tests
color
clear medium amber to yellow
yellow to colorless
entrada
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
pH
3.6±0.2 (25.0 °C)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
compatibilidad
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
yeasts
Descripción general
El caldo para levaduras resistentes a conservantes se utiliza para la detección de levaduras resistentes a los conservantes en el análisis del agua y las bebidas utilizando el método de filtración a través de membrana. El caldo PRY es un medio selectivo con un bajo pH utilizado para detectar los microorganismos descomponedores en los análisis del agua y las bebidas. Se utiliza para aislar selectivamente y contar especies de Zygosaccharomyces.{16} El medio evita el crecimiento de otras levaduras como Saccharomyces cerevisiae, que son tolerantes a menores concentraciones de los conservantes alimentarios normalmente utilizados. La descomposición que se produce como consecuencia del crecimiento de las levaduras Zygosaccharomyces es generalizada, lo que ha causado significativas pérdidas económicas a la industria alimentaria. El extracto de levaduras en el medio proporciona los nutrientes esenciales, mientras que el manitol actúa como fuente de carbohidratos fermentables y las colonias aparecen de color amarillo.
Aplicación
El caldo PRY es un medio selectivo de bajo pH para la detección de los microorganismos descomponedores en bebidas, cerveza, agua embotellada, sidra, refrescos, bebidas isotónicas y vino. Los medios encuentran su aplicación en la cosmética, la clínica, los análisis medioambientales, los alimentos sólidos y líquidos y el control de calidad industrial.
Envase
Ampollas de plástico de 2 ml
Especificaciones
Temperatura de incubación: 30 °C
Tiempo de incubación: 24–48 horas
Medio de cultivo
Levaduras resistentes a los conservantes
Nota de análisis
Las colonias aparecen de color amarillo
Microorganismos de control de calidad
Z. bailii (ATCC 58445)
Microorganismos específicos: Levaduras resistentes a conservantes
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable