MFVL06SH3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 60
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Adaptador
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)