Merck
MFSL06GH3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidad
irradiated
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Millipak® Final Fill 60
Características
hydrophilic
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
4.3 in.
Anchura
3.0 in.
filtración área
300 cm2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
5.0 μm pore size
Adaptador
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany