MFGL20GF3
Durapore® 0,22 µm, cápsula de llenado final Millipak®
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidad
irradiated
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Millipak® Final Fill 200
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
5.7 in.
Anchura
3.0 in.
filtración área
1000 cm2
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)