Saltar a
MATRNPS50
Bandeja de recogida de 96 pocillos
Clear, Non-Sterile, Transport Receiver Plate, 100uL volume, 50 plates, Styrene
Sinónimos:
Microplaca, Placa de 96 pocillos
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
531,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
polystyrene plate
Sterility:
non-sterile
531,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene plate
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
plate size
96 wells
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
La placa MultiScreen-Mesh con placa receptora proporciona un sistema completo para el cultivo, el análisis y la lectura de los resultados de los ensayos en un protocolo de un solo paso. Este sistema es ideal para la detección de dianas y otras aplicaciones que evalúan nuevos compuestos utilizando organismos multicelulares como modelo in vivo.
MultiScreen-Mesh está optimizada para la identificación de compuestos y dianas en un formato de 96 pocillos. La placa de malla de nailon de 96 pocillos y la bandeja de 96 pocillos se combinan para proporcionar un sistema listo para usar para ensayos de medición de la parálisis, la citotoxicidad y la muerte de organismos pluricelulares. Seleccione el tamaño adecuado para su aplicación de una variedad de tamaños de poro de malla. Sólo tiene que transferir los parásitos, nematodos u otros organismos pluricelulares a los pocillos, tratarlos con el compuesto diana y medir la migración de los organismos. Las placas son ópticamente transparentes para utilizar con un microscopio de obtención de imágenes u otros análisis microscópicos. Las placas se pueden recubrir con una fina capa de agar si es necesario.
También se ha demostrado que las placas MultiScreen-Mesh son útiles como tamices celulares de gran rendimiento antes del análisis celular en un analizador FACS. Para disociar los grupos de células antes de cargar la placa en el equipo de FACS, pase las suspensiones celulares a través de las placas de malla, ya sea por flujo de gravedad o mediante una centrifugación suave.
Esta placa filtrante proporciona un sistema completo para el cultivo, el análisis y la lectura de los resultados de los ensayos en un protocolo de un solo paso. El sistema es ideal para el cribado de dianas y otras aplicaciones que permiten evaluar el efecto de los nuevos compuestos en organismos pluricelulares enteros. La placa de filtración MultiScreen-Mesh está optimizada para la identificación de compuestos y dianas en un formato de 96 pocillos. La placa de filtración y la bandeja de 96 pocillos se ajustan para proporcionar un sistema listo para usar para ensayos que miden la parálisis, la citotoxicidad y la muerte de organismos pluricelulares. Sólo tiene que transferir los parásitos, nematodos u otros organismos pluricelulares a los pocillos, tratarlos con el compuesto diana y medir la migración de los organismos.
Características y beneficios:
- Múltiples configuraciones y aplicaciones
- Compatibilidad química
- Compatible con automatización
- Filtración al vacío y recogida de filtrado superiores
- Las placas son ópticamente transparentes para utilizar con un microscopio de obtención de imágenes u otros análisis microscópicos
Aplicaciones
- Cribado de organismos completos
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Proteínas
Physical form
Código de colores: Transparente
Other Notes
Compatible con automatización: No
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MDCPN2M50MAMCS9610MSCPNPS00
description
Clear, Non-Sterile, Transport Receiver Plate, 100uL volume, 50 plates, Styrene
description
Clear, Non-Sterile, Polypropylene, 50 plates, Deep Well
description
Clear, Sterile, Culture Tray clear, Styrene device, 100uL volume, 10 plates
description
Clear, Non-Sterile, Polystyrene (PS), 100 plates
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
polystyrene plate
material
clear polypropylene plate
material
clear polystyrene plate
material
clear polystyrene plate
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
-
parameter
-
parameter
-
technique(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable, cell migration: suitable
technique(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
-
product line
MultiScreen®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bandeja de recogida de 96 pocillos
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)