MABX8417
Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1063
suitable for ELISA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1063, monoclonal
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable