MABX50
Anti-Chikungunya (CHIKV-Env 2)
Sinónimos:
Anti-CHIKV Antibody
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
monoclonal
formulario
solution
reactividad de especies
all
envase
pkg of 1 mg (MABX50-1KC)
pkg of 10 mg (MABX50-10KC)
técnicas
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
isotipo
IgG1
enfermedades relevantes
infectious diseases
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable