MABX30
Anti-Zika Virus (ZIKV-NS1)
Sinónimos:
Anti-ZIKV-NS1 Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
monoclonal
formulario
solution
reactividad de especies
all
envase
pkg of 1 mg (MABX30-1KC)
pkg of 10 mg (MABX30-10KC)
técnicas
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
isotipo
IgG1
enfermedades relevantes
infectious diseases
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable