MABT406
Anti-GPVI Antibody, clone 8E9, Capture Antibody
clone 8E9, from rat
Sinónimos:
Platelet glycoprotein VI, GPVI, Glycoprotein 6
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GP6(51206)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.1 µg of recombinant human GPV1 glycoprotein.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable