MABT356
Anti-Integrin alpha6 Antibody, clone 6H7.1
clone 6H7.1, from mouse
Sinónimos:
Integrin alpha-6, CD49 antigen-like family member F, VLA-6, CD49f
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6H7.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA6(3655)
Descripción general
Signal (1-23), Integrin alpha-6 (24-1130). Processed into Integrin alpha-6 heavy chain (24 – 938), Integrin alpha-6 light chain (942-1130), Processed integrin alpha-6 (Alpha6p; 636 – 1130)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Integrin alpha6 in 10 µg of SW480 human colon cancer cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable