MABT186
Anti-Exo70 Antibody, clone 70X13F3
clone 70X13F3, from mouse
Sinónimos:
Exocyst complex component 7, Exocyst complex component Exo70, rExo70
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
70X13F3, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EXOC7(23265)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Exo70 cells. (Hsu, S.C., et al. (2001). The Journal of Neuroscience. 21(11):3839–3848.)
Immunofluorescence Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IF. (Hsu, S.C., et al. (2011). The Journal of Neuroscience. 31(10):3522–3535.)
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Exo70 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain tissue lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable