MABT1544
Anti-Nebulin exon 144 Antibody, clone NEB-9H1
Sinónimos:
NEB;NEM2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NEB-9H1, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 772.937 kDa
observed mol wt ~47 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEB(4703)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Nebulin recombinant fragments.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Nebulin fragments encoded by exons 138-144, but not by exons 138-143.
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Nebulin exon 144 in Immunohistochemistry applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 144 in Western Blotting applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 144 in Immunofluorescence applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable