MABT1481
Anti-COL4A6 Antibody, clone 122-2
Sinónimos:
Collagen type IV alpha 6 chain
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
122-2, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 163 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
rat
envase
antibody small pack of 100
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rat ... Col4a6(363458)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in GST-tagged recombinant COL4A6.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GST-tagged recombinant NC1 domain of Rat COL4A6.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected COL4A6 in Immunohistochemistry applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Col4a6 in Western Blotting applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
ELISA Analysis: A representative lot detected Col4a6 in ELISA applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep.11(1):20836).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable