MABT1366
Anti-CRB3A Antibody, clone 1E6
clone 1E6, from rat
Sinónimos:
Protein crumbs homolog 3
About This Item
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E6, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), Drosophila (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRB3(92359)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CRB3A in Western Blotting applications (Loie, E., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 35(19):3423-35).
Calidad
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CRB3A in human kidney tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad