MABS489
Anti-LRP-2/Megalin Antibody, clone 10D5.1
clone 10D5.1, from mouse
Sinónimos:
Low-density lipoprotein receptor-related protein 2, Calcium sensor protein, Glycoprotein 330, gp330, LRP-2, Megalin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10D5.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LRP2(4036)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Lipid Signaling
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LRP-2/Megalin in human kidney tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable