MABS2288
Anti-SCAP Antibody, clone 2G10
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G10, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 139.51 kDa
observed mol wt ~150 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
hamster
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
hamster ... SCAP(100689048)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SCAP in PC3 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SCAP in Western Blotting applications (Kober D.L., et al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(45):28080-28091).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable