MABS2243
Anti-phospho-4E BP1 (Ser83) Antibody, clone CM14D3
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CM14D3, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 12.58 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer83)
Información sobre el gen
human ... EIF4EBP1(1978)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from A431 cells treated with PMA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected 4E-BP1 in lysate from A431 cells treated with PMA (200 nM, 20 min. at 37C), but not in untreated cells.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable