MABS2000
Anti-LXR alpha Antibody, clone 2B7
clone 2B7, from mouse
Sinónimos:
Oxysterols receptor LXR-alpha, Liver X receptor alpha, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, RLD-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B7, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nr1H3(22259)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LXR alpha in Western Blotting applications (Tian, J., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(29):8182-7).
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected LXR alpha in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable