MABS1720
Anti-Acetyl-CoA Synthetase Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Sinónimos:
Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic, Acetate-CoA ligase, Acetyl-CoA synthetase, AceCS, ACS, Acyl-activating enzyme, Acyl-CoA synthetase short-chain family member 2
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C1.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACSS2(55902)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl-CoA synthetase in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable