MABN838
Anti-Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 Antibody, clone 8D7.1
clone 8D7.1, from mouse
Sinónimos:
Retinal Dehydrogenase 1, RALDH 1, RalDH1, ALDH-E1, ALHDII, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8D7.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALDH1A1(216)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in human testis tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable