MABN629
Anti-PPID Antibody, clone 6A5.1
clone 6A5.1, from mouse
Sinónimos:
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, PPIase D, 40 kDa peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, Cyclophilin-40, CYP-40, Cyclophilin-related protein, Rotamase D
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A5.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPID(5481)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PPID in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable