MABN486
Anti-Co-Rest/RCOR1 Antibody, clone K72/8
clone K72/8, from mouse
Sinónimos:
REST corepressor 1, Protein CoREST
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
K72/8, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RCOR1(23186)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Co-Rest/RCOR1 in COS-1 cells expressing Myc-tagged Co-Rest. (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Co-Rest/RCOR1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Jurkat cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable