MABN467
Anti-DLX-1 Antibody, clone L43/40
clone L43/40, from mouse
Sinónimos:
Homeobox protein DLX-1
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
L43/40, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLX1(1745)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DLX-1 in whole cell extracts of wild type embryonic day 15 telencephalons and demonstrated a loss of signal in whole cell extracts of embryonic day 15 telencephalons from DLX1/2 knock out mice (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DLX-1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HepG2 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable