MABN46
Anti-Chloride intracellular channel protein (CLIC1) Antibody, clone CPTC-CLIC1-1
clone CPTC-CLIC1, from mouse
Sinónimos:
chloride intracellular channel 1, Chloride channel ABP, RNCC protein, Nuclear chloride ion channel 27, nuclear chloride ion channel protein, Regulatory nuclear chloride ion channel protein, chloride intracellular channel protein 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CPTC-CLIC1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... CLIC1(1192)
Descripción general
Inmunógeno
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
Aplicación
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Calidad
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CLIC1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human liver tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13