MABN448
Anti-ENC-1 Antibody, clone 1H8.1
clone 1H8.1, from mouse
Sinónimos:
Ectoderm-neural cortex protein 1, ENC-1, Kelch-like protein 37, Nuclear matrix protein NRP/B, p53-induced gene 10 protein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H8.1, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ENC1(8507)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected ENC-1 in human cerebellum and cerebral cortex tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ENC-1 in 10 µg of human hippocampus tissue.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable