MABN381
Anti-APP-C99 Antibody, clone mC99(1-7)
ascites fluid, clone mC99(1-7), from mouse
Sinónimos:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mC99(1-7), monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected APP-C99 in APPS1 mice and in human Alzheimer brain tissues
(Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Immunofluoresence Anlaysis: A representative lot detected APP-C99 in HEK APPSwe cells (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Neuroscience
MMPs & TIMPs
Calidad
Western Blotting Anlaysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected APP-C99 in 10 µg of DAPT treated HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable