MABN2678
Anti-phospho-α-synuclein (Ser129) Antibody, clone PS129
Sinónimos:
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor (NACP)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PS129, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 14.46 kDa
observed mol wt ~16 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine, porcine, rat
envase
antibody small pack of 100
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... SNCA(6622)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant -synuclein phosphorylated S129 and recombinant -synuclein monomers.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected -synuclein phosphorylated on serine 129 in recombinant -synuclein phosphorylated S129 protein, but not in recombinant -synuclein monomers.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected -synuclein in ELISA application (Majbour, N.K., et al. (2016). Mol Neurodegener. 11:7; El-Agnaf, O., et al. (2017). Neurobiol Dis. 104: 85-96).
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected phospho- -synuclein (Ser129) in Immunohistochemistry application (Vaikath, N.N., et al. (2015). Neurobiol Dis. 79:81-99).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho- -synuclein (Ser129) in Western Blotting application (Majbour, N.K., et al. (2016). Mol Neurodegener. 11:7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable