MABN266
Anti-SR-25 Antibody, clone 1F6.1
clone 1F6.1, from mouse
Sinónimos:
ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 4, ARL-6-interacting protein 4, Aip-4, HSP-975, HSVI-binding protein, SR-15, SRp25, SR-25
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARL6IP4(51329)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Dylight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SR-25 in HeLa cells treated with Mimosine and Nocodazole.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable