MABN2653
Anti-3-Hydroxykynurenine Antibody, clone 2c4-B6-C2
Sinónimos:
3-Hydroxy-DL-kynurenine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2c4-B6-C2, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 224.21 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
all
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with 3-hydoxykynurenine modified bovine serum albumin (BSA).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 3-hydroxykynurenine (3-OHKYN) modified BSA , but not in unmodified BSA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in ELISA applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Western Blotting applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23);21154-64).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunohistochemistry applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunocytochemistry applications (Mailankot, M., et al. (2010). Int J Biochem Cell Biol. 42(9); 1446-54).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable