MABN2453
Anti-FMR1 Antibody, clone 1F1
clone 1F1, from mouse
Sinónimos:
Synaptic functional regulator FMR1, Fragile X mental retardation protein 1 homolog, FMRP, Protein FMR-1, mFmr1p
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F1, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FMR1 in HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable