MABN2436
Anti-Guanylate Cyclase 2E Antibody, clone 8A5
clone 8A5, from mouse
Sinónimos:
RETGC-1, Guanylate cyclase-E, Guanylate cyclase-2E, GC-E
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8A5, monoclonal
reactividad de especies
bovine, mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Gucy2E(14919)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Immunofluorescence applications (Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905).
Western Blotting Analysis: 10 ug/mL of a representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in mouse retina tissue lysates (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Western Blotting applications (Peshenko, I.V., et. al. (2011). Biochemistry. 50(44):9511-9; Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905)
Neuroscience
Calidad
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1