MABN2265
Anti-CHD-8 Antibody, clone 7F4.1
clone 7F4.1, from mouse
Sinónimos:
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8, EC: 3.6.4.12, ATP-dependent helicase CHD8, Helicase with SNF2 domain 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7F4.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHD8(57680)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CHD-8 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable