MABN160
Anti-Syntenin-1 Antibody, clone 4F4.1
clone 4F4.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Syntenin-1, Melanoma differentiation-associated protein 9, MDA-9, Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18, TACIP18, Scaffold protein Pbp1, Syndecan-binding protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F4.1, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDCBP(6386)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Syntenin-1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable