MABN1584
Anti-Synapsin-2 Antibody, clone 19.21
clone 19.21, from mouse
Sinónimos:
Synapsin II, Synapsin-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
19.21, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYN2(6854)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed wild-type and mutant (Y236S, G464R) human synapsin II in HeLa cells and Syn2-/- murine neurons transfected with the respective constructs (Corradi, A., et al. (2014). Hum. Mol. Genet. 23(1):90-103).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, in rat brain cytosolic extracts (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, from rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Enzyme Assay Analysis: A representative lot, when added 2 hours prior to cAMP, prevented PKA-catalyzed phosphorylation of synapsin IIa/IIb in an in vitro kinase assay using rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Synapsin-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable