MABN1583
Anti-CALML5 Antibody, clone 3F6.1
clone 3F6.1, from mouse
Sinónimos:
Calmodulin-like protein 5, Calmodulin-like skin protein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CALML5(51806)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected 0.05 µg of human CALML5 GST fusion protein.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable