MABN1578
Anti-GNAT1 Antibody, clone 11A8.1
clone 11A8.1, from mouse
Sinónimos:
Guanine nucleotide-binding protein G(t) subunit alpha-1, Transducin alpha-1 chain
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
11A8.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNAT1(2779)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GNAT1 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable