MABN1185
Anti-Tau (4-repeat isoform RD4) Antibody, clone 7D12.1
clone 7D12.1, from mouse
Sinónimos:
Microtubule-associated protein tau, 4-repeat isoforms, Neurofibrillary tangle protein, 4-repeat isoforms, Paired helical filament-tau, 4-repeat isoforms, PHF-tau, PNS-tau, Tau-D, Tau-E, Tau-F, Tau-G
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7D12.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Tau 4-repeat isoforms in 10 µg of rat brain tissue cytosol lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable