MABF929
Anti-CD84/Slamf5 Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Sinónimos:
SLAM family member 5, Leukocyte differentiation antigen CD84, Signaling lymphocytic activation molecule 5, CD84
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D3, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd84 (12523)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected a reduced CD84 expression on the surface of NK cells from CD45-knockout mice when compared with NK cells from wild-type mice (Guo, H., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):41-51).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected endogenous CD84 on the surface of DX5+CD3 murine splenic NK cells, as well as the exogenously expressed murine CD84 on the surface of transfected BI-141 murine T-cells (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Inflammation & Immunology
Calidad
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG1 .
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable