MABF592
Anti-CD45.2 Antibody (mouse), violetFluor® 450, clone 104
clone 104, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Sinónimos:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
violetFluor® 450
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
104, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
violetFluor®
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ptprc(19264)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad