MABF514
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), Biotin, clone M1/70
clone M1/70, 0.5 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M1/70, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2bκ
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAM(3684)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable