MABF505
Anti-CAMK4, clone 8C5B8 Antibody
clone 8C5B8, from mouse
Sinónimos:
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV, CaMK IV, CAMK4
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8C5B8, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMK4(814)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected CAMK4 in HepG2 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CAMK4 in SK-N-SH, Raji and HeLa cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable