MABF426
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), PE-Cy7, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Sinónimos:
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
PE-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IM7, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable