MABF220
Anti-mA20 Antibody/TNFAIP3, clone 37
clone 37, 0.5 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3, TNF alpha-induced protein 3, Putative DNA-binding protein A20, Zinc finger protein A20
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
37, monoclonal
reactividad de especies
mouse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Tnfaip3(21929)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Apoptosis - Additional
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable